Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL-4Ralpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G493]

Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2998EA 262 EUR InStock
BWRLBS2998
Anti-IL-4Ralpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G493]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 460-510 of Human IL-4Ralpha.

IL-4R? (G493) pAb detects endogenous levels of IL-4R? protein.

Type: Primary
Antigen: IL-4Ralpha
Clonality: Polyclonal
Clone: G493
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité