Anti-IFN-gammaRalpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G456]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1667EA 262 EUR InStock
BWRLBS1667
Anti-IFN-gammaRalpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G456]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 430-480 of Human IFN-gammaRalpha.
IFN-?R? (G456) pAb detects endogenous levels of IFN-?R? protein.
Type: Primary
Antigen: IFN-gammaRalpha
Clonality: Polyclonal
Clone: G456
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité