Anti-Cadherin-8 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A519]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2578EA 262 EUR InStock
BWRLBS2578
Anti-Cadherin-8 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A519]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 500-550 of Human Cadherin-8.
Cadherin-8 (A519) pAb detects endogenous levels of Cadherin-8 protein.
Type: Primary
Antigen: Cadherin-8
Clonality: Polyclonal
Clone: A519
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité