Anti-LYPLA1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K90]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3063EA 262 EUR InStock
BWRLBS3063
Anti-LYPLA1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K90]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 61-110 of Human LYPLA1.
LYPLA1 (K90) pAb detects endogenous levels of LYPLA1 protein.
Type: Primary
Antigen: LYPLA1
Clonality: Polyclonal
Clone: K90
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité