Anti-Chemokine Receptor D6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S383]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2588EA 262 EUR InStock
BWRLBS2588
Anti-Chemokine Receptor D6 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S383]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 361-510 of Human Chemokine Receptor D6.
Chemokine Receptor D6 (S383) pAb detects endogenous levels of Chemokine Receptor D6 protein.
Type: Primary
Antigen: Chemokine Receptor D6
Clonality: Polyclonal
Clone: S383
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité