Anti-EP2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q299]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2598EA 262 EUR InStock
BWRLBS2598
Anti-EP2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q299]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 280-330 of Human EP2.
EP2 (Q299) pAb detects endogenous levels of EP2 protein.
Type: Primary
Antigen: EP2
Clonality: Polyclonal
Clone: Q299
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité