Anti-CB2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R334]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2615EA 262 EUR InStock
BWRLBS2615
Anti-CB2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R334]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids C-terminus of Human CB2.
CB2 (R334) pAb detects endogenous levels of CB2 protein.
Type: Primary
Antigen: CB2
Clonality: Polyclonal
Clone: R334
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité