Anti-Histone H3.3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K27]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1752EA 262 EUR InStock
BWRLBS1752
Anti-Histone H3.3 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: K27]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminal of Human Histone H3.3.
Histone H3.3 (K27) pAb detects endogenous levels of Histone H3.3 protein.
Type: Primary
Antigen: Histone H3.3
Clonality: Polyclonal
Clone: K27
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité