Anti-ZNF225 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L667]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2675EA 262 EUR InStock
BWRLBS2675
Anti-ZNF225 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: L667]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 634-682 of Human ZNF225.
ZNF225 (L667) pAb detects endogenous levels of ZNF225 protein.
Type: Primary
Antigen: ZNF225
Clonality: Polyclonal
Clone: L667
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité