Anti-GPR18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: C172]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS3164EA 262 EUR InStock
BWRLBS3164
Anti-GPR18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: C172]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 140-190 of Human GPR18.
GPR18 (C172) pAb detects endogenous levels of GPR18 protein.
Type: Primary
Antigen: GPR18
Clonality: Polyclonal
Clone: C172
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité