Anti-SR-2C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q437]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS2766EA 262 EUR InStock
BWRLBS2766
Anti-SR-2C Rabbit Polyclonal Antibody [clone: Q437]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 400-450 of Human SR-2C.
SR-2C (Q437) pAb detects endogenous levels of SR-2C protein.
Type: Primary
Antigen: SR-2C
Clonality: Polyclonal
Clone: Q437
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité