Anti-Desmin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V56]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1860EA 262 EUR InStock
BWRLBS1860
Anti-Desmin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: V56]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 20-70 of Human Desmin.
Desmin (V56) pAb detects endogenous levels of Desmin protein.
Type: Primary
Antigen: Desmin
Clonality: Polyclonal
Clone: V56
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité