Anti-TBX15/18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D164]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1907EA 262 EUR InStock
BWRLBS1907
Anti-TBX15/18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D164]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 131-180 of Human TBX15.
TBX15/18 (D164) pAb detects endogenous levels of TBX15 and TBX18 protein.
Type: Primary
Antigen: TBX15/18
Clonality: Polyclonal
Clone: D164
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité