Anti-Histone H1.0 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R94]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1916EA 262 EUR InStock
BWRLBS1916
Anti-Histone H1.0 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: R94]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 61-110 of Human Histone H1.0.
Histone H1.0 (R94) pAb detects endogenous levels of Histone H1.0 protein.
Type: Primary
Antigen: Histone H1.0
Clonality: Polyclonal
Clone: R94
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité