Anti-CD95/FAS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS6430EA 341 EUR InStock
BWRLBS6430
Anti-CD95/FAS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human CD95/FAS.
Fas pAb detects endogenous levels of Fas protein.
Type: Primary
Antigen: CD95/FAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité