Anti-p-Cdk1/Cdc2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T14]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4265EA 284 EUR InStock
BWRLBS4265
Anti-p-Cdk1/Cdc2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T14]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Cdk1/Cdc2 around the phosphorylation site of Threonine 14.
p-Cdk1/Cdc2 (T14) pAb detects endogenous levels of Cdk1/Cdc2 protein only when phosphorylated at Thr14.
Type: Primary
Antigen: p-Cdk1/Cdc2
Clonality: Polyclonal
Clone: T14
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité