Anti-p-CaMKIV Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T196/200]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4300EA 284 EUR InStock
BWRLBS4300
Anti-p-CaMKIV Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T196/200]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human CaMKIV around the phosphorylation site of Threonine 196/200.
p-CaMKIV (T196/200) pAb detects endogenous levels of human CaMKIV protein only when phosphorylated at Thr200. This antibody also detects mouse and rat CaMKIV protein when phosphorylated at the corresponding sites (Thr196).
Type: Primary
Antigen: p-CaMKIV
Clonality: Polyclonal
Clone: T196/200
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité