Anti-p-PKC alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T638]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4346EA 284 EUR InStock
BWRLBS4346
Anti-p-PKC alpha Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T638]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human PKC alpha around the phosphorylation site of Threonine 638.
p-PKC á/â2 (T638) pAb detects endogenous levels of PKC á/â2 protein when phosphorylated at Thr638.
Type: Primary
Antigen: p-PKC alpha
Clonality: Polyclonal
Clone: T638
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité