Anti-p-PPARgamma Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S112]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4444EA 284 EUR InStock
BWRLBS4444
Anti-p-PPARgamma Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S112]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human PPARgamma around the phosphorylation site of Serine 112.
p-PPAR? (S112) pAb detects endogenous levels of PPAR? protein only when phosphorylated at Ser112.
Type: Primary
Antigen: p-PPARgamma
Clonality: Polyclonal
Clone: S112
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité