Anti-PRPF18 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS5866EA 262 EUR InStock
BWRLBS5866
Anti-PRPF18 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 223-268 of Human PRPF18.
PRPF18 pAb detects endogenous levels of PRPF18 protein.
Type: Primary
Antigen: PRPF18
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité