Anti-p-APC Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S2054]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4649EA 284 EUR InStock
BWRLBS4649
Anti-p-APC Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S2054]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human APC around the phosphorylation site of Serine 2054.
p-APC (S2054) pAb detects endogenous levels of APC protein when phosphorylated at Ser2054.
Type: Primary
Antigen: p-APC
Clonality: Polyclonal
Clone: S2054
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité