Anti-p-MEK1/2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S218/222]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4733EA 284 EUR InStock
BWRLBS4733
Anti-p-MEK1/2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S218/222]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human MEK1 around the phosphorylation site of Serine 218.
p-MEK1/2 (S218/222) pAb detects endogenous levels of MEK-1 protein only when phosphorylated at Ser218. This antibody also detects endogenous levels of MEK-2 protein only when phosphorylated at Thr222.
Type: Primary
Antigen: p-MEK1/2
Clonality: Polyclonal
Clone: S218/222
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité