Anti-CT47 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS60056EA 262 EUR InStock
BWRLBS60056
Anti-CT47 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human CT47.
CT47 pAb detects endogenous levels of Cancer/testis antigen 47A protein.
Type: Primary
Antigen: CT47
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité