Anti-p-NF2/Merlin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S518]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4800EA 284 EUR InStock
BWRLBS4800
Anti-p-NF2/Merlin Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S518]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Merlin around the phosphorylation site of Serine 518.
p-NF2/Merlin (S518) pAb detects endogenous levels of NF2/Merlin protein only when phosphorylated at Ser518
Type: Primary
Antigen: p-NF2/Merlin
Clonality: Polyclonal
Clone: S518
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité