Anti-p-NMDAzeta1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S897]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4801EA 284 EUR InStock
BWRLBS4801
Anti-p-NMDAzeta1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S897]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human NMDAzeta1 around the phosphorylation site of Serine 897.
p-NMDA?1 (S897) pAb detects endogenous levels of NMDA?1 protein only when phosphorylated at Ser897.
Type: Primary
Antigen: p-NMDAzeta1
Clonality: Polyclonal
Clone: S897
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité