Anti-p-MEK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T286]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4844EA 284 EUR InStock
BWRLBS4844
Anti-p-MEK1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T286]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human MEK1 around the phosphorylation site of Threonine 286.
p-MEK1 (T286) pAb detects endogenous levels of MEK1 protein only when phosphorylated at Thr286.
Type: Primary
Antigen: p-MEK1
Clonality: Polyclonal
Clone: T286
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité