Anti-ABCA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS60109EA 262 EUR InStock
BWRLBS60109
Anti-ABCA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human ABCA9.
ABCA9 pAb detects endogenous levels of ABCA9 protein.
Type: Primary
Antigen: ABCA9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité