Anti-CIC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS60283EA 262 EUR InStock
BWRLBS60283
Anti-CIC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
A synthetic peptide corresponding to residues in Human CIC.
CIC pAb detects endogenous levels of CIC protein.
Type: Primary
Antigen: CIC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité