Anti-CD3-delta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS6280EA 341 EUR InStock
BWRLBS6280
Anti-CD3-delta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human CD3-delta.
CD3-? pAb detects endogenous levels of CD3-? protein.
Type: Primary
Antigen: CD3-delta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité