Anti-p-MEF-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S408]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4119EA 284 EUR InStock
BWRLBS4119
Anti-p-MEF-2 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S408]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human MEF-2 around the phosphorylation site of Serine 408.
p-MEF-2 (S408) pAb detects endogenous levels of MEF-2 protein only when phosphorylated at Ser408.
Type: Primary
Antigen: p-MEF-2
Clonality: Polyclonal
Clone: S408
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité