Anti-p-Rpb1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S1619]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS4246EA 284 EUR InStock
BWRLBS4246
Anti-p-Rpb1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S1619]
Anticorps
Synthetic phosphopeptide derived from human Rpb1 around the phosphorylation site of Serine 1619.
p-Rpb1 (S1619) pAb detects endogenous levels of Rpb1 protein only when phosphorylated at Ser1619.
Type: Primary
Antigen: p-Rpb1
Clonality: Polyclonal
Clone: S1619
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité