Anti-MRP-L12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS5802EA 262 EUR InStock
BWRLBS5802
Anti-MRP-L12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 75-120 of Human MRP-L12.
MRP-L12 pAb detects endogenous levels of MRP-L12 protein.
Type: Primary
Antigen: MRP-L12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité