Anti-CES1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS7303EA 341 EUR InStock
BWRLBS7303
Anti-CES1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human CES1.
CES1 pAb detects endogenous levels of CES1 protein.
Type: Primary
Antigen: CES1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité