Anti-COMT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS7956EA 341 EUR InStock
BWRLBS7956
Anti-COMT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human COMT.
COMT pAb detects endogenous levels of COMT protein.
Type: Primary
Antigen: COMT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité