Anti-Raf-B Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLMB0117EA 341 EUR InStock
BWRLMB0117
Anti-Raf-B Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Raf-B.
Raf-B mAb detects endogenous levels of Raf-B protein.
Type: Primary
Antigen: Raf-B
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité