Anti-Csk Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLMB0131EA 341 EUR InStock
BWRLMB0131
Anti-Csk Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human Csk.
This antibody detects endogenous levels of Csk and does not cross-react with related proteins.
Type: Primary
Antigen: Csk
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité