Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Integrin beta3 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLMB0145EA 341 EUR InStock
BWRLMB0145
Anti-Integrin beta3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to the N-terminus of Human Integrin beta3.

This antibody detects endogenous levels of Integrin ?3 and does not cross-react with related proteins

Type: Primary
Antigen: Integrin beta3
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope: N-terminal
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité