Anti-NFkB-p105/p50 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLMB0155EA 341 EUR InStock
BWRLMB0155
Anti-NFkB-p105/p50 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human NFkB-p105.
This antibody detects endogenous levels of NFkB-p105/p50 and does not cross-react with related proteins
Type: Primary
Antigen: NFkB-p105/p50
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité