Anti-EIF4B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS7572EA 341 EUR InStock
BWRLBS7572
Anti-EIF4B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human EIF4B.
EIF4B pAb detects endogenous levels of EIF4B protein.
Type: Primary
Antigen: EIF4B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité