Anti-HA-Tag Goat Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS6941EA 341 EUR InStock
BWRLBS6941
Anti-HA-Tag Goat Antibody
Anticorps
Synthetic peptide HA-tag.
HA-tag pAb detects over-expressed or recombinant proteins containing the HA epitope tag.
Type: Primary
Antigen: HA-Tag
Clonality:
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human; Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité