Anti-CASP6 p18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D162]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS7006EA 262 EUR InStock
BWRLBS7006
Anti-CASP6 p18 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D162]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 141-190 of Human Caspase-6.
Caspase-6 p18 (D162) pAb detects endogenous levels of the large subunit of active caspase-6 resulting from cleavage at Asp162 in mouse and rat (18 kDa). This antibody does not recognize other cleaved caspases.
Type: Primary
Antigen: CASP6 p18
Clonality: Polyclonal
Clone: D162
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité