Anti-DNMT3A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS7101EA 341 EUR InStock
BWRLBS7101
Anti-DNMT3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human DNMT3A.
DNMT3A pAb detects endogenous levels of DNMT3A protein.
Type: Primary
Antigen: DNMT3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité