Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS7694EA 341 EUR InStock
BWRLBS7694
Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant full length Human PTGDS.
PTGDS pAb detects endogenous levels of PTGDS protein.
Type: Primary
Antigen: PTGDS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité