Anti-IKB-epsilon Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D17 ]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1191EA 262 EUR InStock
BWRLBS1191
Anti-IKB-epsilon Rabbit Polyclonal Antibody [clone: D17 ]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1-50 of Human IKB-epsilon.
I?B-? (D17) pAb detects endogenous levels of I?B-? protein.
Type: Primary
Antigen: IKB-epsilon
Clonality: Polyclonal
Clone: D17
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité