Anti-MMP-19 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G44]
Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLBS1235EA 262 EUR InStock
BWRLBS1235
Anti-MMP-19 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: G44]
Anticorps
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 12-60 of Human MMP-19.
MMP-19 (G44) pAb detects endogenous levels of MMP-19 protein.
Type: Primary
Antigen: MMP-19
Clonality: Polyclonal
Clone: G44
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité