Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Myc-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D10 mAb]

Fournisseur: Bioworld Technology
BWRLAP0031MEA 246 EUR InStock
BWRLAP0031M
Anti-Myc-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5D10 mAb]
Anticorps
Synthetic peptide Myc-tag.

The antibody detects over-expressed or recombinant proteins containing the Myc epitope tag.

Type: Primary
Antigen: Myc-tag
Clonality: Monoclonal
Clone: 5D10 mAb
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: All

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité