Acide formique 98-100%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Acide méthanoïque
5.33002.0050EA 125 EUR InStock
5.33002.0050
Acide formique 98-100%, LiChropur™ pour LC-MS, Supelco®
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité