Digital timer, two channels, 580CE
Fournisseur: Moineau
MOIN0580CEEA 63.8 EUR InStock
MOIN0580CE
Digital timer, two channels, 580CE
Minuteurs Minuteurs numériques
Digital timer with two channels and two display lines.
  • Timing capacity: 100 hours
  • Counts down and up
  • Memory for both channels
  • Adjustable alarm volume
  • Acoustic and visual alarm
Weight: 85 g
Information de livraison: Supplied with stand, clamp and magnet. Batteries (2× AAA) need to be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité