Safety shoes, lace-up, Josia
Fournisseur: PARADE
JOSIA6804/42 JOSIA6804/44 JOSIA6804/45 JOSIA6804/35 JOSIA6804/36 JOSIA6804/37 JOSIA6804/38 JOSIA6804/39 JOSIA6804/40 JOSIA6804/41 JOSIA6804/43 JOSIA6804/46 JOSIA6804/47
PARAJOSIA6804/42EA 114 EUR InStock
PARAJOSIA6804/42 PARAJOSIA6804/44 PARAJOSIA6804/45 PARAJOSIA6804/35 PARAJOSIA6804/36 PARAJOSIA6804/37 PARAJOSIA6804/38 PARAJOSIA6804/39 PARAJOSIA6804/40 PARAJOSIA6804/41 PARAJOSIA6804/43 PARAJOSIA6804/46 PARAJOSIA6804/47
Safety shoes, lace-up, Josia
Chaussures et bottes
Vintage style, very comfortable lace-up safety shoe made from water repellent full grain leather and a dual-density PU sole resistant to oil and fuel.
  • Removable, anti-fungal and antibacterial textile insole
  • Shock absorber heel
  • Arch support for additional comfort and less fatigue
  • Protective steel toecap (200 J)
  • Puncture-resistance midsole made from steel
Colour: Black
Certifications: EN 20345; S3 SRC
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité