Alkaline detergents, liquid concentrate, LaboClean FM, neodisher®
Fournisseur: Dr. Weigert
neodisher®
148-0159EA 103 EUR InStock
148-0159
Alkaline detergents, liquid concentrate, LaboClean FM, neodisher®
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
LaboClean FM is an alkaline, surfactant-containing detergent with intensive cleaning action. Ideal for the removal of oil, fat, resin, paraffin and organic dyes.
  • High emulsifying and dispersion action
  • High soil carrying ability
  • Free of phosphates, silicates and oxidising agents
Suitable for alkali-compatible utensils made of glass, stainless steel, ceramic and plastics. It is not suitable for utensils made of aluminium and nonanodised aluminium.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité